Documentos Principais
ENAH3035E5EF
Enamine
[5-tert-butyl-2-(methoxymethoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.09
Número MDL:
Iupac Name
(5-(tert-butyl)-2-(methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H19BO4/c1-12(2,3)9-5-6-11(17-8-16-4)10(7-9)13(14)15/h5-7,14-15H,8H2,1-4H3
chave InChI
HEXMPMSEQFIMQK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496675
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496675
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)