Documentos Principais
ENAH3035E3FC
Enamine
2,2-difluorocyclopropane-1-carbohydrazide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.56
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,2-difluorocyclopropane-1-carbohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F2N2O.ClH/c5-4(6)1-2(4)3(9)8-7;/h2H,1,7H2,(H,8,9);1H
chave InChI
OAMJQPYZZSOQFZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492345
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492345
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)