Documentos Principais
ENAH3035E344
Enamine
8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-5-sulfonyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C10H12FNO2S/c1-7-4-5-9(15(11,13)14)8-3-2-6-12-10(7)8/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
chave InChI
VWPWWAUULOQASC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494006
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494006
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)