Documentos Principais
ENAH3035E303
Enamine
3-amino-4-methoxy-3-methylbutanoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.63
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-4-methoxy-3-methylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO3.ClH/c1-6(7,4-10-2)3-5(8)9;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H
chave InChI
ZSNSASNKXHLHKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493628
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493628
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)