Documentos Principais
ENAH3035E2E8
Enamine
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-8-2-4-9(5-3-8,7(10)11)12-6-8/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XZUJGDIGSWYGJS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)