Documentos Principais
ENAH3035E2CB
Enamine
2,2-dimethyloxan-3-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)6(8)4-3-5-9-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
KSXMNSUYYZMFOE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)