Documentos Principais
ENAH3035E2B6
Enamine
2-methyl-4-(2-methylphenyl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Iupac Name
2',3-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-5-3-4-6-13(10)12-7-8-14(15)11(2)9-12/h3-9,15H,1-2H3
chave InChI
YAIFKUYPOJMOFS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)