Documentos Principais
ENAH3035E23A
Enamine
4-cyclobutyl-1,2-oxazol-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Iupac Name
4-cyclobutylisoxazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c8-7-6(4-10-9-7)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H2,8,9)
chave InChI
FDAKPOPDAQNREF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)