ENAH3035DE6B
Enamine
3-[(1H-pyrazol-5-yl)methyl]azetidin-3-ol dihydrochloride
About This Item
Peso molecular:
226.11
Número MDL:
Iupac Name
3-((1H-pyrazol-5-yl)methyl)azetidin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.2ClH/c11-7(4-8-5-7)3-6-1-2-9-10-6;;/h1-2,8,11H,3-5H2,(H,9,10);2*1H
chave InChI
ODGBJXCVFYJJIB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489696
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489696
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)