Documentos Principais
ENAH3035DE4E
Enamine
5-bromo-6-formylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-6-formylpicolinonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O/c8-6-2-1-5(3-9)10-7(6)4-11/h1-2,4H
chave InChI
BYWYUODJXARBTL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489386
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489386
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)