Documentos Principais
ENAH3035DB07
Enamine
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Selecione um tamanho
500 MG
€ 107,80
1 G
€ 140,80
2 G
€ 230,80
5 G
€ 320,80
10 G
€ 500,80
20 G
€ 905,80
25 G
€ 1.040,80
50 G
€ 1.850,80
SKU do fornecedor: 10T-0605-500MG
€ 107,80
Envio em 21 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
€ 107,80
1 G
€ 140,80
2 G
€ 230,80
5 G
€ 320,80
10 G
€ 500,80
20 G
€ 905,80
25 G
€ 1.040,80
50 G
€ 1.850,80
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.02
Número MDL:
SKU do fornecedor: 10T-0605-500MG
€ 107,80
Envio em 21 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-4-3(9)1-2(7(12)13)6(11)5(4)10/h1H,11H2,(H,12,13)
chave InChI
HMEMIUSIGMVLLA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620