Documentos Principais
ENAH3035DA79
Enamine
5-hydroxypyridine-2-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.18
Número MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O3S/c6-11(9,10)5-2-1-4(8)3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,9,10)
chave InChI
FRVFDEXJNVBFLM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203558
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203558
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)