Documentos Principais
ENAH3035D67A
Enamine
2-methyl-1,4-diazepane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
pf
27-28
Iupac Name
2-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-2-4-8-6/h6-8H,2-5H2,1H3
chave InChI
KMRLPKVQSAHVSQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982137
Melting Point
27-28
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982137
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)