Documentos Principais
ENAH3035D58D
Enamine
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Iupac Name
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-12(9-13)8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-3,5,7,13H,4,6,8-9H2,1H3
chave InChI
BVOXKRPQUJYDDZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2559475
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2559475
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)