Documentos Principais
ENAH3035D28D
Enamine
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-3-8-5(2)9-6(4)7/h3H,1-2H3
chave InChI
UUAFIRXPEOPWKI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)