Documentos Principais
ENAH3035CB21
Enamine
methyl 2-hydroxy-2-(oxolan-2-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-2-(tetrahydrofuran-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-10-7(9)6(8)5-3-2-4-11-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
chave InChI
BZQUQFNNKKQENP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132356
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132356