Documentos Principais
ENAH2C558881
Enamine
7-methylisoquinolin-6-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Iupac Name
7-methyl-6-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-4-9-6-11-3-2-8(9)5-10(7)12/h2-6,12H,1H3
chave InChI
LSQCAPPMCXLOAX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487055
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487055
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)