Documentos Principais
ENAH2C55877F
Enamine
1-(pyrimidin-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.63
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-pyrimidinyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.ClH/c8-7(2-3-7)6-9-4-1-5-10-6;/h1,4-5H,2-3,8H2;1H
chave InChI
STTNTWXGOSPCJT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487399
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487399
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)