Documentos Principais
ENAH2C558702
Enamine
(4,4-difluoro-2-methylpyrrolidin-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.62
Número MDL:
Iupac Name
(4,4-difluoro-2-methylpyrrolidin-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c1-5(4-10)2-6(7,8)3-9-5;/h9-10H,2-4H2,1H3;1H
chave InChI
NZMQOOPCYCKUGV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488862
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488862
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)