Documentos Principais
ENAH2C5585B7
Enamine
3-(2-fluoroethoxy)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.62
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-fluoroethoxy)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12FNO.ClH/c6-2-5-8-4-1-3-7;/h1-5,7H2;1H
chave InChI
BYNNUFPUAMLFNK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489069
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489069
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)