Documentos Principais
ENAH2C5585B3
Enamine
[5-(piperidin-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.15
Número MDL:
Iupac Name
(5-(piperidin-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N4O.2ClH/c9-6-7-10-11-8(13-7)12-4-2-1-3-5-12;;/h1-6,9H2;2*1H
chave InChI
OFSLPZQWCFMFDZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489058
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489058
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)