Documentos Principais
ENAH2C5581B2
Enamine
tert-butyl 6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H16F3NO2/c1-10(2,3)17-9(16)15-5-4-6-7(8(6)15)11(12,13)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
UZKCQCJKIGOIRS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479173
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479173
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)