Documentos Principais
ENAH2C55806F
Enamine
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-6-4-5-10-7(11-6)8(2,3)9;;/h4-5H,9H2,1-3H3;2*1H
chave InChI
KGECBJUQEXSDAK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479746
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479746
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)