Documentos Principais
ENAH2C557F0D
Enamine
methyl 4-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
308.81
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)19-11(17)15-9-13(10(16)18-4)5-7-14-8-6-13;/h14H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17);1H
chave InChI
MHACLUMXRYAHJP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478859
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478859
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)