Documentos Principais
ENAH2C557D2F
Enamine
methyl 5-methyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 5-methylbenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c1-6-3-4-8-7(5-6)11-9(14-8)10(12)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
WGKPRULYVMVFER-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473105
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473105
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)