Documentos Principais
ENAH2C557B47
Enamine
3-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11F3O2/c10-9(11,12)7-5-2-1-4(3-5)6(7)8(13)14/h4-7H,1-3H2,(H,13,14)
chave InChI
HZYDSKBWLZMDTC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474826
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474826
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)