Documentos Principais
ENAH2C557A34
Enamine
tert-butyl 8-ethynyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.33
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-8-ethynyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO2/c1-5-11-10-7-6-8-12(11)15(9-10)13(16)17-14(2,3)4/h1,10-12H,6-9H2,2-4H3
chave InChI
KTIFJSCMYOWVAO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477062
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477062
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)