Documentos Principais
ENAH2C5579EB
Enamine
8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
309
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO.BrH/c10-9-4-7(12)3-6-1-2-11-5-8(6)9;/h3-4,11-12H,1-2,5H2;1H
chave InChI
GNPQBIJTGWORGS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474584
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474584
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)