Documentos Principais
ENAH2C5579E9
Enamine
1-(1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N3.2ClH/c1-12-7-3-6-11-8(12)9(10)4-2-5-9;;/h2-7,10H2,1H3;2*1H
chave InChI
ISSIRDHOBBRELN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474581
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474581
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)