Documentos Principais
ENAH2C557997
Enamine
1-methyl-2-[2-(trifluoromethyl)oxetan-2-yl]-1H-imidazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.17
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-(2-(trifluoromethyl)oxetan-2-yl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C8H9F3N2O/c1-13-4-3-12-6(13)7(2-5-14-7)8(9,10)11/h3-4H,2,5H2,1H3
chave InChI
HUIPMMNIHDZYOW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473472
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473472
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)