Documentos Principais
ENAH2C557764
Enamine
4,6-dichloro-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.1
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N2O/c10-7-5-8(11)13-9(12-7)6-1-3-14-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
DJHXCPYJRXZMID-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5113268
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5113268
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)