Documentos Principais
ENAH2C5575CE
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
pf
52-53
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10(9(12)7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,7H2,1H3
chave InChI
PNEABRNAYDDYJK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
Melting Point
52-53
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)