Documentos Principais
ENAH2C55753B
Enamine
phenyl 3-hydroxy-3-methylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Iupac Name
phenyl 3-hydroxy-3-methyl-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-11(14)7-12(8-11)10(13)15-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,14H,7-8H2,1H3
chave InChI
JKKVDTYOHWNKSR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2076993
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2076993
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)