Documentos Principais
ENAH2C557505
Enamine
2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.63
Número MDL:
Iupac Name
2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c8-7(6(9)10)2-1-4-3-5(4)7;/h4-5H,1-3,8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
PKOOXLMSMPBKPB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010006
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010006
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)