Documentos Principais
ENAH2C557474
Enamine
3-[(3-fluorophenyl)methyl]pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.7
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-fluorobenzyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c12-10-3-1-2-9(6-10)7-11(14)4-5-13-8-11;/h1-3,6,13-14H,4-5,7-8H2;1H
chave InChI
AAPFBOPBCVVIAB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2394644
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2394644
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)