Documentos Principais
ENAH2C55704F
Enamine
4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)azepane hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
261.6
Número MDL:
Iupac Name
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)azepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24BNO2.ClH/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-5-8-14-9-7-10;/h10,14H,5-9H2,1-4H3;1H
chave InChI
CWODFIAUWFVKAT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722935
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722935
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)