Documentos Principais
ENAH2C55703D
Enamine
tert-butyl 4-(3,3-difluorocycloprop-1-en-1-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3,3-difluorocycloprop-1-en-1-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19F2NO2/c1-12(2,3)18-11(17)16-6-4-9(5-7-16)10-8-13(10,14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
QDPJDTCUSCCERA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722269