ENAH2C55696F
Enamine
methyl 4-oxoadamantane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Iupac Name
methyl 4-oxo-1-adamantanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-15-11(14)12-4-7-2-8(5-12)10(13)9(3-7)6-12/h7-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
DUPFRYAOGHZOCO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662931
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662931
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)