Documentos Principais
ENAH2C55693F
Enamine
2-aminocyclobutan-1-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
121.57
Número MDL:
Iupac Name
2-aminocyclobutanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c5-3-1-2-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
chave InChI
QHNJKTXQSHMZQN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604839
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604839
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)