Documentos Principais
ENAH2C556767
Enamine
[1-(chloromethyl)cyclobutyl]methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.12
Número MDL:
Iupac Name
(1-(chloromethyl)cyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10Cl2O2S/c7-4-6(2-1-3-6)5-11(8,9)10/h1-5H2
chave InChI
XNZGNTPDMJQXFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663148
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663148
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)