Documentos Principais
ENAH2C556756
Enamine
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S/c1-11-6-4-5(2-3-8-6)12(7,9)10/h2-4H,1H3
chave InChI
HVISTANXDBKYRO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)