Documentos Principais
ENAH2C556057
Enamine
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.05
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2BrF3OS/c7-3-1-5(6(8,9)10)12-4(3)2-11/h1-2H
chave InChI
ZIDYTZNNZQLSAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317804
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317804
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)