Documentos Principais
ENAH2C556014
Enamine
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-10-4(7)3(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
chave InChI
XTOUOEZOPXVPSF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)