Documentos Principais
ENAH2C555FCB
Enamine
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.19
Número MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(2)3-5(9)4-8-6(7)10/h5,9H,3-4H2,1-2H3,(H,8,10)
chave InChI
BTOSJYCPCDJBFH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307399
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307399
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)