Documentos Principais
ENAH2C555FAE
Enamine
1-(1,4-oxazepane-4-carbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.3
Número MDL:
Iupac Name
(1,4-oxazepan-4-yl)(5-azaspiro[2.4]heptan-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c15-11(14-4-1-6-16-7-5-14)10-8-12(10)2-3-13-9-12/h10,13H,1-9H2
chave InChI
TWYLRCBSWYCJRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304420
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304420
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)