Documentos Principais
ENAH2C555D42
Enamine
N'-hydroxy-1-(2-methylpropyl)-6-oxopiperidine-3-carboximidamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-(amino(nitroso)methyl)-1-isobutylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H19N3O2/c1-7(2)5-13-6-8(10(11)12-15)3-4-9(13)14/h7-8,10H,3-6,11H2,1-2H3
chave InChI
USPGZNOCNXLWLX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313524
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313524
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)