Documentos Principais
ENAH11E3D26E
Enamine
2-chloro-6-(oxiran-2-yl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.58
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(oxiran-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c8-7-3-1-2-5(9-7)6-4-10-6/h1-3,6H,4H2
chave InChI
IDSOPDUOZOVCAL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1997026
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1997026
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)