Documentos Principais
ENAH11E39980
Enamine
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
273.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7ClF3NO2S/c9-7-3-5(4-16(13,14)15)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,13,14,15)
chave InChI
CCUHFKGGHZNTCM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1988878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1988878
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)