Documentos Principais
ENAH11E39549
Enamine
3-methanesulfonylpropane-1-thiol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)propane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H10O2S2/c1-8(5,6)4-2-3-7/h7H,2-4H2,1H3
chave InChI
QOKNTVWLFMEUII-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1987934
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1987934
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)