Documentos Principais
ENAH11E0836C
Enamine
5-hydrazinyl-2-nitrophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.14
Número MDL:
Iupac Name
5-hydrazineyl-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c7-8-4-1-2-5(9(11)12)6(10)3-4/h1-3,8,10H,7H2
chave InChI
IHJZGAXKBQFNFG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1867393
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1867393
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)